274321
Phytic acid dodecasodium salt hydrate
Synonyme(s) :
myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
935.91 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Impuretés
10-15% water
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
Produit comparable