Documents
273384
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CCl3C(=NH)OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
Clé InChI
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter