Principaux documents
272507
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.57
Beilstein:
1943217
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 272507 Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
solid
Pf
44-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Application
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone was used in the synthesis of allyl alcohol[1].
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Enantioselective synthesis of the optical isomers of broad-spectrum orally active antifungal azoles, SCH 42538 and SCH 45012.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 4(16), 2023-2028 (1994)