272434
Bicyclo[3.3.1]nonane-3,7-dione
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
O=C1C[C@H]2C[C@@H](C1)CC(=O)C2
InChI
1S/C9H12O2/c10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(11)3-6/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
Clé InChI
KIKCULSOJJAIEB-KNVOCYPGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable