272299
5-Methoxyindan
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
143-145 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c1-11-10-6-5-8-3-2-4-9(8)7-10/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
WPPWEFVZGFJESZ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methoxyindan was used in the synthesis of 1,1,2,3−tetrabromo−6−methoxyindene by undergoing photobromination reaction.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Bromination of 5−Methoxyindane: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H−Benzo [c] fluoren−7−one Skeleton.
Synthetic Communications, 38(9), 1333-1345 (2008)