Documents
269409
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
40-41 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of symmetrical bis-2-nitrophenylcarbodi-imide via dimerisation reaction.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Houghton PG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)