Principaux documents
269018
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-butanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(C2H5)(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
107-108 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XGLHYBVJPSZXIF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenyl-2-butanol was used in the synthesis of 2-phenylbutane in trifluoroacetic acid-dichloromethane.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Asymmetric reductions of carbocations by chiral organosilicon hydrides. The stereochemical nature of the carbocation captured.
Journal of the American Chemical Society, 100(4), 7641-7644 (1978)