268895
1-Methoxy-2-propanol
98%
Synonyme(s) :
Éther méthylique de propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.12 (vs air)
Pression de vapeur
10.9 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Température d'inflammation spontanée
532 °F
Limite d'explosivité
13.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
118-119 °C (lit.)
118-119 °C
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup