268062
D-Pipecolinic acid
99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Piperidine-2-carboxylic acid, D-Homoproline
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]25/D +27°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
277 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable