264423
2,5-Difluorobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Densité
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Application
- novel series of 4-aryl, 4-phenylsulfonyl cyclohexananone-derived γ-secretase inhibitors, for the potential treatment of Alzheimer′s disease
- sulfonamide, amide and acyclic amine derivatives
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter