Principaux documents
263907
Sigma-Aldrich
(−)-Noe-lactol dimer
≥99%
Synonyme(s) :
(−)-MBF-OH dimer, (−)-Noe’s reagent, (2S,3aR,eS,7aR)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl ether, Bis[(2S,3aR,4S,7aR)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl] ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
Pf
150-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
Informations légales
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable