Principaux documents
260096
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OH)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
powder
Pf
274-276 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c(Br)c(O)c1
InChI
1S/C7H5BrO4/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Clé InChI
NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable