257621
2,2-Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl, free radical
Synonyme(s) :
2,2-Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazinyl, 2,2-Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl, DPPH
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
171 °C (dec.) (lit.)
λmax
531 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(cc1)N([N]c2c(cc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C34H44N5O6/c1-31(2,3)21-33(7,8)23-11-15-25(16-12-23)36(26-17-13-24(14-18-26)34(9,10)22-32(4,5)6)35-30-28(38(42)43)19-27(37(40)41)20-29(30)39(44)45/h11-20H,21-22H2,1-10H3
Clé InChI
CLOCMRDQPYXVKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable