Principaux documents
256331
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-α-Ethylbenzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Beilstein:
2041555
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5196 (lit.)
pb
218-220 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Application
Chiral building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup