Principaux documents
256285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-Tetralol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro Beilstein :
4350913
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Point d'ébullition
140 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
39-40 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
Informations sur le gène
Application
Chiral building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high