Principaux documents
255289
Sigma-Aldrich
m-Cymene
99%
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
100 MG
196,00 $
500 MG
645,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
196,00 $
500 MG
645,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Beilstein:
1851357
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
4 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bhuiyan Md, et al.
Bangladesh Journal of Pharmacology, 4(2) (2009)
A Ultee et al.
Journal of food protection, 63(5), 620-624 (2000-05-29)
The antimicrobial activity of carvacrol, a compound present in the essential oil fraction of oreganum and thyme, toward the foodborne pathogen Bacillus cereus on rice was studied. Carvacrol showed a dose-related inhibition of growth of the pathogen. Concentrations of 0.15
J W Faller et al.
Chirality, 12(5-6), 325-337 (2000-05-29)
Heterobidentate chelating ligands comprising P,O-donor sets produce chiral metal centers when bound to arene-ruthenium complexes. The cymene complex [CyRu(eta2-chelate-P,O)Cl]+ cations are precursors to 16-electron dicationic strong Lewis acids which have potential use in asymmetric catalysis. Sixteen-electron complexes of this type
[Toxic properties of 1-methyl-3-isopropylbenzene and the substantiation of its MPEL in the air of the work area].
V A Stel'makh
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (12)(12), 57-57 (1986-12-01)
Xiu-wei Yang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 31(8), 663-666 (2006-07-13)
To analyze the constituents of the essential oils from Radix Angelicae Pubescentis planted in a GAP base of the Chinese medica materials, and provide the scientific basis for quality control. The essential oils were extracted by water-steam distillation and separated