254886
6,7-Dimethoxycoumarin
98%
Synonyme(s) :
6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
143-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves