Principaux documents
254460
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
(Bromomethyl)dimethylchlorosilane, BMDMCS
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.54
Beilstein:
1071201
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
130 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
Clé InChI
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter