Principaux documents
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
25 G
259,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
259,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ZnTe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
deposition grade
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−100 mesh
Densité
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
Clé InChI
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3