253766
3-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6585 (lit.)
Point d'ébullition
249-250 °C (lit.)
Densité
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-[(3-chlorophenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-i]pyrimidin-5-one
- (S)-N-[3-{N-(3-chlorophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup