Principaux documents
252611
Sigma-Aldrich
N-(Bromomethyl)phthalimide
96%
Synonyme(s) :
Phthalimidomethyl bromide
5 G
96,70 $
25 G
178,00 $
96,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
96,70 $
25 G
178,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.05
Beilstein:
140943
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
152-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
imide
Chaîne SMILES 
BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(Bromomethyl)phthalimide was used as initiator in synthesis of α-phthalimidopoly(styrene) by atom transfer radical polymerisation[1]. It was also used in synthesis of functionalized 5-(aminomethyl)pyrimidine-2,4,6-trione analog[2] and new bis-C(cage)-substituted o-carborane[3].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis and crystal structure of 1, 2-bis (phthalimidomethyl)-1, 2-dicarba-closo-dodecaborane (12): a precursor to polyamines.
Zhu Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 4(8), 447-449 (2001)
James J-W Duan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(1), 266-271 (2006-10-10)
Using a pyrimidine-2,4,6-trione motif as a zinc-binding group, a series of selective inhibitors of tumor necrosis factor-alpha converting enzyme (TACE) was discovered. Optimization of initial lead 1 resulted in a potent inhibitor (51), with an IC(50) of 2 nM in
Leonardo P Giglio et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 98, 41-49 (2020-03-10)
Polymeric biomaterials capable of delivering nitric oxide (NO) topically can be used to enhance skin blood flow (SkBF) and accelerate wound healing. Herein, we used reversible addition-fragmentation chain transfer radical (RAFT) polymerization to synthesize the first poly(vinyl alcohol) (PVA) functionalized
Approaches to phthalimido and amino end-functional polystyrene by atom transfer radical polymerisation (ATRP).
Postma A, et al.
Reactive functional Polymers, 66(1), 137-147 (2006)