Documents
252417
Sigma-Aldrich
Etioporphyrin I dihydrobromide
synthetic
Synonyme(s) :
2,7,12,17-Tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin dihydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H38N4 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.49
Numéro Beilstein :
4093283
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Br[H].Br[H].CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CC)c(C)c3CC
InChI
1S/C32H38N4.2BrH/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;;/h13-16,33,36H,9-12H2,1-8H3;2*1H/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;;
Clé InChI
OFTIRHMWTNCKQL-SEUKLDDDSA-N
Application
Investigations to characterize the compound
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable