Documents
251984
Sigma-Aldrich
1-Iodooctadecane
95%
Synonyme(s) :
Octadecyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.39
Numéro Beilstein :
1755880
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Point d'ébullition
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clé InChI
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
Lei S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Lei S, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)