238260
1-Iodododecane
98%
Synonyme(s) :
Dodecyl iodide
84,90 $
About This Item
84,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C12H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clé InChI
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter