Principaux documents
251313
Sigma-Aldrich
Pimeloyl chloride
98%
5 G
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
170,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClCO(CH2)5COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
113 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c8-6(10)4-2-1-3-5-7(9)11/h1-5H2
Clé InChI
LVIMBOHJGMDKEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pimeloyl chloride has been used in preparation of:
  • bis-acylureas, by the coupling reaction with ureas[1]
  • triacetyl-15-pimelate-nivalenol, required for production of antibody against nivalenol tetraacetate[2]
  • macrocyclic tetralactones, via condensation with stannoxane[3]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Jong-Uk Kim et al.
Journal of colloid and interface science, 359(2), 428-435 (2011-05-04)
We present the synthesis and morphology study of thirteen bis-acylurea molecules with various functional end groups. The bis-acylureas have two acylurea groups, -NH-CO-NH-CO-, divided by a pentamethylene spacer, -(CH(2))(5)-, and two symmetric functional end groups, such as, aliphatic, benzyl, mono-
Tin derivatives for synthesis: the preparation of macrocyclic lactones.
Shanzer A and Mayer-Shochet N.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 4, 176-177 (1980)
C R Wang et al.
Applied and environmental microbiology, 57(4), 1026-1030 (1991-04-01)
Antibody against nivalenol tetraacetate (tetra-Ac-NIV) was prepared by immunization of rabbits with triacetyl-15-pimelate-NIV conjugated to bovine serum albumin. By using tritiated tetra-Ac-NIV as the test ligand, antibody titers were demonstrated as early as 4 weeks after immunization. Useful antibody for