251194
1-Fluoropentane
98%
Synonyme(s) :
Amyl fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.36 (lit.)
Point d'ébullition
62-63 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCF
InChI
1S/C5H11F/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
OEPRBXUJOQLYID-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves