538647
1-Fluorododecane
98%
Synonyme(s) :
n-Dodecyl fluoride
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Densité
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
fluoro
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clé InChI
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
223.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.1 °C - closed cup