Documents
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
2-(Methylthio)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
215-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Anisotropy in 2-(methylthio)pyridine-3-carboxylic acid [2-(methylthio)nicotinic acid] has been investigated by nanoindentation experiment.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.