250856
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheol
98%
Synonyme(s) :
(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +35.1°, c = 20 in ethanol
pb
219 °C (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1[C@@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
Clé InChI
REPVLJRCJUVQFA-KZVJFYERSA-N
Description générale
Application
- thermotropic chiral nematic side-chain copolymers
- ortho-(diphenylphosphino)phenylphosphonous acid di[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]-hept-3-yl]ester, a phosphino-phosphonite ligand
- O,O´bis[(1S,2S,3S,5R)2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl] dithiophosphoric acid, a bioactive compound with antifungal effect
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup