Principaux documents
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CCl3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
119-123 °C (lit.)
Densité
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
Clé InChI
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Trisubstituted alkanoates or lactone derivatives
  • Urea and thiourea derivatives of 15-membered azalides for use as antimalarial chemotherapeutics
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers)[1].
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)