Principaux documents
248428
Sigma-Aldrich
Magnesium methyl carbonate solution
0.5 M in methanol
Synonyme(s) :
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Formule linéaire :
CH3OMgOCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.38
Beilstein:
4342967
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in methanol
Densité
0.849 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Clé InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
Packaged in Sure/Seal™ bottles