Principaux documents
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S