245607
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
253.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
123 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges