Principaux documents
244295
Sigma-Aldrich
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexanone ethylene ketal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
73 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC2(CC1)OCCO2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup