Principaux documents
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
About This Item
Formule linéaire :
NiO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Composition
Ni, 76-77%
Taille des particules
<10 μm
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Clé InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable