242543
Propylamine hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
1-Aminopropane hydrochloride
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
solid
Pf
160-162 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable