Principaux documents
242535
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate solution
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
250 G
76,40 $
1 KG
220,00 $
76,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
76,40 $
1 KG
220,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Densité
1.17 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable