242039
1,2-Diacetylbenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Solubilité
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Fluorescence
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable