Key Documents
241865
Sigma-Aldrich
Boron carbide
−60-+230 mesh
Synonyme(s) :
Carbon tetraboride
About This Item
Formule linéaire :
CB4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Taille des particules
−60-+230 mesh
Densité
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
Clé InChI
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable