Documents
241601
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Numéro Beilstein :
775986
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyphenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,3-bis(3-methoxyphenyl)-6-methyl-5-(trimethylsilyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A nickel (0) catalyzed cycloaddition of alkynes and isocyanates that affords pyrimidine-diones.
Tetrahedron, 62(32), 7552-7559 (2006)