241008
Phenethylamine
≥99%
Synonyme(s) :
2-Phenethylamine, 2-phényléthylamine
61,60 $
About This Item
61,60 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.18 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
197-200 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densité
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Clé InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter