Principaux documents
240710
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Beilstein:
506455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
143 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This product has been replaced by E16856-ALDRICH | Ethyl chloroacetate 99%
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The ethylester of monochloroacetic acid.
C L Braun et al.
Contact dermatitis, 16(2), 114-115 (1987-02-01)
J Q Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3363-3368 (1997-02-07)
Asp10 of L-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas sp. YL was proposed to act as a nucleophile to attack the alpha-carbon of L-2-haloalkanoic acids to form an ester intermediate, which is hydrolyzed by nucleophilic attack of a water molecule on the carbonyl