240079
Diphenylmethane
≥99%
Synonyme(s) :
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
About This Item
Densité de vapeur
5.79 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 77 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
905 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
264 °C (lit.)
Pf
22-24 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hexane: freely soluble(lit.)
insoluble (liquid ammonia)(lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C