239801
Picric acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 195 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Contient
35% water
Limite d'explosivité
0.01 %
Pf
122-123 °C (dried material) (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges