74280
1-Nonanol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Alcohol C9, Nonyl alcohol
76,50 $
About This Item
76,50 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
13 mmHg ( 104 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.434
pb
215 °C (lit.)
Pf
−8-−6 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup