Principaux documents
238481
Sigma-Aldrich
Formaldoxime trimer hydrochloride
10 G
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
142,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H9N3O3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
Clé InChI
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Carling RW and Leeson PD.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)