238376
1-Chloropentane
99%
Synonyme(s) :
Amyl chloride, Pentyl chloride
83,20 $
About This Item
83,20 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
107-108 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup