Documents
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
Synonyme(s) :
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro Beilstein :
471767
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent.
Application
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)