Principaux documents
235245
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
99%
Synonyme(s) :
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 4-Chlorophenyl dichlorophosphinate, p-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Formule linéaire :
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.43
Beilstein:
910754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
142 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Antimicrobial agents
  • Antioxidant agents
  • Antitumor agents
  • Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
  • Phosphorylation agent
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter