Principaux documents
234605
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acetate
98%
Synonyme(s) :
β-Naphthyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C10H7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Beilstein:
1868291
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Ampleur du marquage
<0.2% free naphthol
Pf
67-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par